Learn More
ATAGO™ Digitale Labor-Refraktometer RX-5000alpha-Bev., Messbereich 1.32700 - 1.58000
Ideal für die Messung von Getränken.  ATAGO™ RX-5000α-Bev automatisches Digital-Refraktometer ist eine überarbeitete Version des konventionellen Rx-5000μ. Eine flache Probenplattform ersetzt die Probenmulde, um das Abwischen der Probe zu erleichtern und für eine schnellere, einfachere Reinigung. Das RX-5000μ-Bev ist ideal für die Messung von Getränken und ist mit allen Standardmerkmalen des RX-5000μ ausgestattet.
Marke:  ATAGO™ 3271
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.40000kg
Artikelnummer. 10641134
  • 7885.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Da es über ein Thermomodul zur Temperaturregelung verfügt, ist ein Wasserbad mit konstanter Temperatur nicht erforderlich.
  • Die Messung startet automatisch, nachdem die Probe die gewünschte Temperatur erreicht hat.
  • Der Brechungsindex und Brix werden bei erreichter Zieltemperatur schnell angezeigt.
  • Hohe Brix-Genauigkeit von ±0.03 % und Brechungsindexgenauigkeit von ±0.00004 kann erzielt werden.
  • Messtemperatur intern einstellbar für präzise und schnelle Messung von Brechungsindex, Brix oder Konzentration verschiedener Flüssigkeiten
  • Zeigt die obere und untere Begrenzungsleiste für den eingestellten Kontrollbereich an
  • Wenn der Messwert von dem des Standard-Flüssigkeits- oder eines anderen Refraktometers abweicht, kann er in einem bestimmten Bereich eingestellt werden
  • Je nach Probe können 60 verschiedene Anwenderskalen eingegeben werden
  • Abruf von bis zu 30 Messungen möglich
  • Das Spezialmodell ermöglicht die Vorprogrammierung einer zusätzlichen Skala (z. B. Honigfeuchte, Invertzuckeranteil oder Salzkonzentration) zusätzlich zum Brechungsindex und Brix (%) auf Kundenwunsch
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
1,32700 bis 1,58000
Brechungsindex (nD): ± 0,00004; Brix: ± 0,03%
Min.-Indikation: Brechungsindex (nD): 0.00001; Brix: 0.01 %
5°bis 60 °C
0.01 °C
0,00 bis 100,00 Brix
RX-5000α-Bev
Brechungsindex (nD): ±0.00002; Brix: ± 0.01 %
Brix, Brechungsindex
5°bis 60 °C