Learn More
ATAGO™ Digitale Labor-Refraktometer RX-9000alpha, Messbereich 1.32500 - 1.70000
Das automatische ATAGO™ RX-9000α Digital-Refraktometer mit breitem Messbereich, Messtemperaturbereich und hoher Messgenauigkeit eignet sich für verschiedenartige Probentypen, wie Öle und Fette mit hohem Schmelzpunkt, Aromaöle mit hohem Brechungsindex und organische Lösungsmittel, und erfüllt somit die Anforderungen an hochgenaue Messungen.
Marke: ATAGO™ 3263
Beschreibung
- Vollautomatisches digitales Refraktometer mit hoher Genauigkeit
- Integriertes Peltier-Thermomodul für die Aufrechterhaltung einer konstanten Probentemperatur während der Messung
- Eine manuelle Kalibrierung ist auch möglich, um Standard-Flüssigkeitswerte anzupassen und Unterschiede bei den Messwerten zwischen den Geräten zu korrigieren
Spezifikation
Refraktometer | |
1,32500 bis 1,70000 | |
Brechungsindex (nD): ±0,00004 (nD 1,33299 bis 1,42009 bei 10 bis 30 °C); Brechungsindex (nD): ±0,00010 (für andere Bereiche als oben); Brix ±0,03 % (Brix 0,00 bis 50,00 % bei 10 bis 30 °C); Brix ±0,05 % (Brix 50,01 bis 95,00 % bei 10 bis 30 °C); Brix ±0,10 % (für andere Bereiche als oben, mit Sucrose-Lösung in MODE-1) | |
Min.-Indikation: Brechungsindex (nD): 0.00001; Brix 0.01 % | |
5°bis 70 °C | |
0.01 °C |
0,00 bis 100,00 Brix | |
RX-9000α | |
Brechungsindex (nD) ±0.00002 (nD 1.33299 bis 1.42009 bei 10 bis 30 °C); Brechungsindex (nD): ±0.00005 (Für andere Bereiche als oben); Brix ±0.01 % (Brix 0.00 bis 50.00 % bei 10 bis 30 °C); Brix ±0.02 % (für andere Bereiche als oben, mit Saccharose-Lösung von MODE-1) | |
Brix, Brechungsindex | |
5°bis 70 °C |