missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atazanavirsulfat Mikromol™
Beschreibung
Atazanavir-Sulfat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atazanavir Sulfate |
| CAS | 229975-97-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Atazanavir Sulfate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C38 H52 N6 O7 . H2 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Atazanavir Bisulfate Salt, 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1), 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Atazanavir sulfate, Atazor |
| InChI-Formel | InChI=1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1 |
| SMILES | COC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Methyl-N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-Hydroxy-3-[[(2S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-4-phenylbutyl]-2-[(4-Pyridin-2-ylphenyl)methyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat; Schwefelsäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?