Learn More
Atenolol-d7, TRC
Artikelnummer. 30345118
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345118 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30345118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA790077100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atenolol-d7
CAS 1202864-50-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 D7 H15 N2 O3
Menge 100 mg
Synonym Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7)
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 273.379
Formelmasse 273.207
Reinheit (%) >95