Learn More
Invitrogen™ Humanes ATG14, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1495
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ATG14 Synthetisches Peptid, PEP-1495, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem ATG14 überein. PEP-1495 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34453 verwendet werden.Spezifikation
22863 | |
gereinigt | |
Humanes ATG14 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q6ZNE5 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ATG14 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |