missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Humanes ATG3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen PEP1111

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15285109

  • 106.00 € / 50 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

ATG3 Synthetisches Peptid, PEP-1111, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem ATG3 überein. PEP-1111 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20997 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

Synthetisches Peptid
64422
Human
200 μg/ml
Flüssig
N
RUO
0.02 % Natriumazid
ATG3
Blockierungs-Assay, Kontrolle
Human
gereinigt
50 μ g
Blockierungs-Assay, Kontrolle
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
PBS
-20 °C
Humanes ATG3
Q9NT62
Peptid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate