missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG5 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3G6E6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

121.38 € - 325.38 €

Spezifikation

Antigen ATG5
Klon 3G6E6
Konzentration 0.79 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60061-1-IG-20UL
20 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16887015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60061-1-IG-150UL
150 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Macroautophagy is the major inducible pathway for the general turnover of cytoplasmic constituents in eukaryotic cells, it is also responsible for the degradation of active cytoplasmic enzymes and organelles during nutrient starvation. Macroautophagy involves the formation of double-membrane bound autophagosomes which enclose the cytoplasmic constituent targeted for degradation in a membrane bound structure, which then fuse with the lysosome (or vacuole) releasing a single-membrane bound autophagic bodies which are then degraded within the lysosome (or vacuole). APG5, required for autophagy, conjugates to ATG12 and associates with an isolation membrane to form a cup-shaped isolation membrane and autophagosome. The conjugate detaches from the membrane immediately before or after autophagosome formation is completed. APG5 may also play an important role in the apoptotic process, possibly within the modified cytoskeleton. Its expression is a relatively late event in the apoptotic process, occurring downstream of caspase activity.
Spezifikation

Spezifikation

ATG5
0.79 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
APG5, APG5 LIKE, APG5L, Apoptosis specific protein, ASP, ATG5, Autophagy protein 5, hAPG5
ATG5
IgM
Caprylic Acid Precipitation
Antibody
3G6E6
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
Q99J83, Q9H1Y0
11793, 9474
ATG5 Fusion Protein Ag0214
Primary
-20°C
ATG5
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen