Beschreibung
- Außenmaterial aus HPPE, Stahl und Polyamid/Elastan
- NBR-Mikroschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Hoher Schnittschutz (Level D)
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Gute Griffigkeit bei trockenen und (leicht) öligen/nassen Werkstücken
- Flexible Sicherheitshandschuhe mit hervorragender Passform
- Gutes Tastgefühl
- Sicherheitshandschuh mit Strickbündchen und verstärktem Daumengelenk
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 (4 X 4 3 D) |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Stahlfaser, Nylon, Elastan |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 8 |