missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATM Antibody (S08-8H3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18663395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18663395 100 μg 100 Mikroliter
18690525 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18663395 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320086100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

ATM Monoclonal antibody specifically detects ATM in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATM
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S08-8H3
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias AT mutated, A-T mutated, AT1, ATA, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ATC, ATD, ATDC, ATE, ATM serine/threonine kinase, DKFZp781A0353, EC 2.7.11.1, MGC74674, serine-protein kinase ATM, TEL1, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, TELO1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human ATM (Uniprot # Q13315)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Hypoxia, Modulation of DNA Pools, p53 Pathway, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 472
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.