missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atomoxetine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134292
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134292 5 mg 5 Milligramm
30137422 100 mg 100 Milligramm
18000030 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7914005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 82248-59-7
Summenformel C17 H21 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
Synonym Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
IUPAC-Name (3R)-N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2

Specifications

Chemischer Name oder Material Atomoxetine hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atomoxetine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 5 mg
Formelmasse 291.139
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.