missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atorvastatin Epoxydione Impurity, TRC

Artikelnummer. 17924775
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17924775 25 mg 25 Milligramm
17963115 10 mg 10 Milligramm
17923325 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17924775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79185525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 148146-51-4
Summenformel C26 H22 F N O4
Molekulargewicht (g/mol) 431.46
Synonym 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP)
IUPAC-Name 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 25 mg
Formelmasse 431.1533
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.