Learn More
Novus Biologicals™ ATP Assay Kit (Colorimetric)
Artikelnummer. 18672601 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18672601 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18672601 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP324473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 €
    329.70 € / 1 Sets
    Sparen 19.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Menge 96 Tests
Spezies Non-species specific