Learn More
ATP1A1-Specific Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 18088045 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18088045 20 μL 20 Mikroliter
18050706 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18088045 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4885518720UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The ATP1A1-Specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human ATP1A1-Specific. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ATP1A1-Specific antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Antigen ATP1A1-Specific
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole ATP1A1, Sodium pump subunit alpha 1
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 476
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG