Learn More
ATP5D Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18234229 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18234229 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18234229 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2844800.1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP5D Polyclonal specifically detects ATP5D in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ATP5D
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias ATP synthase subunit delta, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit, F-ATPase delta subunit, mitochondrial ATP synthase complex delta-subunit precusor, mitochondrial ATP synthase, delta subunit
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of Human ATP5D
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 513
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified