Learn More
ATP6V1G1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16143-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885664
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This protein is a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation.
Spezifikation
Spezifikation
ATP6V1G1
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75348, Q9CR51
ATP6G, ATP6G1, ATP6GL, ATP6J, ATP6V1G1, V ATPase 13 kDa subunit 1, V ATPase subunit G 1, Vma10
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
298103, 66290, 9550
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ATP6V1G1
Liquid
Atp6v1g1
ATP6V1G1 Fusion Protein Ag9217
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat