missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atropin EP Verunreinigung A (Hyoscyaminsulfat Verunreinigung G) als Hydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 30051395
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051395 25 mg 25 Milligramm
30050640 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051395 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0289.010025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Atropin EP Verunreinigung A (Hyoscyaminsulfat Verunreinigung G) als Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
CAS 5978-81-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C17 H21 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride), Atropine Imp. A (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. G (EP), Hyoscyamine Imp. G (EP), Apoatropine Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylprop-2-enoate Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride, Hyoscyamine Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Atropine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Atropine Impurity A as Hydrochloride, Hyoscyamine Sulfate Impurity G, Hyoscyamine Sulfate Impurity G as Hydrochloride, Hyoscyamine Impurity G, Hyoscyamine Impurity G as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H/t14-,15+,16+;
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 307.82
Menge 25 mg
Formelmasse 307.1339 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.