Learn More
3M™ Attest™ biologischer Dampfindikator
Beschreibung
- Hochresistente, genormte Population von Sporen von Geobacillus stearothermophilus
- Einfache Kultivierung, minimiert falsch-positive Ergebnisse aufgrund einer Kontamination
- Kosteneffektiv
- Routinemäßig dokumentiert für Inkubationszeiten von unter 7 Tagen (üblicherweise 48 Stunden)
- Erfüllt die FDA-Einteilung als biologischer Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 866, ISO 11138 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lastüberwachung, dem Prozess, bei dem eine Last überwacht und basierend auf dem Ergebnis eines biologischen Indikators freigegeben wird |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dampfsterilisator |
| Produkttyp | Attest™ Biologischer Dampfindikator |
| Temperatur (metrisch) | 121 oder 132 °°C |
| Menge | 100 Packung |
| Sterilisationsindikator | Ja |
| Sterilisationsmethode | Dampf, biologisch |