Learn More
Invitrogen™ Attune™ Nxt Kundenspezifisches Filterhalterungskit
Ermöglicht es Anwendern des Attune™ NxT Zytometers mit akustischer Fokussierung, eigene Emissions- oder Dichroikfilter zu erstellen, um die optische Konfiguration des Geräts anzupassen
Marke:  Invitrogen™ A27784
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15833374
  • 70.50 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit dem Attune™ NxT Custom Filter Holder Kit können Benutzer des Attune™ NxT Akustik-Fokussierzytometers eigene, kundenspezifische Emissions- oder Dichroikfilter erstellen, um die optische Konfiguration des Geräts anzupassen.
  • Jedes Kit enthält genügend Teile für 2 Emissionsfilter und 2 Dichroikfilter.
  • Das Kit enthält Anweisungen zum Anbringen des Filters an der Filterklinge, enthält jedoch nicht den Glasfilter.
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Kundenspezifisches Filterhalterungskit für Durchflusszytometer
1 Kit
2 Dichroikfilterklingen
2 Emissionsfilterklingen
4 Klemmen
Anleitungskarte
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Attune™