Learn More
Attune™ NxT Dichroic Filter, 555DLP
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ersatzfilter für einen dichroitischen 555 DLP Filter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.
Marke:  Invitrogen 100022770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 15330657
  • 355.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Dichroitische Ersatzfilter
  • Wird im optischen Pfad des Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Bei Raumtemperatur lagern.
Dichroikfilter für Durchflusszytometer
Attune™