missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATXN7L1 Antibody (OTI4F6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30150828
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30150828 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30150828 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP272464CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ATXN7L1 Monoclonal antibody specifically detects ATXN7L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATXN7L1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4F6
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ataxin 7-like 1, ataxin 7-like 4, ataxin-7-like protein 1, Ataxin-7-like protein 4, ATXN7L4, FLJ40255, FLJ58242, KIAA1218MGC10760, MGC33190
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ATXN7L1(NP_689962) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 222255
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.