missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AU1 Epitope Tag Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18263644 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18263644 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18263644 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB600457

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

AU1 Epitope Tag Polyclonal antibody specifically detects AU1 Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AU1 Epitope Tag
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:500, Immunohistochemistry (Negative)
Zusammensetzung PBS and 0.2% BSA with 0.1% Pro-Clean 400
Gen-Alias AU1 epitope tag, DTYRYI epitope tag, DTYRYI tag
Wirtsspezies Goat
Immunogen Goats were immunized with AU1 (DTYRYI) conjugated to KLH. Antibody was isolated by affinity chromatography using the peptide immobilized on solid support.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet AU1 and AU5 Epitope Tags, Epitope Tags
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Zielmolekül Epitope Tag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.