Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300
Providing a unique three-panel design for greater comfort and easy communication. 3M™ Aura™ 9300 Series Particulate Respirators cover a range of applications requiring FFP1, FFP2 and FFP3 protection.
Marke:  3M™ 7000034715
Artikelnummer. 15191216
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Individually packaged to avoid contamination
  • Soft cover web on inner panel ensures greater comfort
  • Lightweight and foldable
  • Evenly tensioned headbands to relieve strap pressure
  • Centrally positioned cool flow valve reduces heat build-up and makes breathing easier and cooler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen