Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramin O, 80 % Farbstoffgehalt
Artikelnummer. 15433129
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433129 50 g 50 Gramm
15423129 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15433129 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60343.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Fluoreszierendes Färbemittel für säurebeständige Bakterien im Sputum
Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-27-2
Summenformel C17H22ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 303.834
MDL-Nummer MFCD00012484
InChI-Schlüssel KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 41000
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
IUPAC-Name 4-[4-(Dimethylamino)Benzolcarboxidoyl]-N,N-Dimethylanilin;Hydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Auramine O
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Namenshinweis 80% dye content
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4030061
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or ethanol
Formelmasse 303.84
Farbe Gelb
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver