Learn More
Auranofin, TRC
Artikelnummer. 30332459
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332459 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79475050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Auranofin
CAS 34031-32-8
Summenformel C20 H34 Au O9 P S
Menge 50 mg
Synonym Gold, [1-(thio-κS)-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato](triethylphosphine)-, Gold, (1-thio-β-D-glucopyranosato)(triethylphosphine)-, 2,3,4,6-tetraacetate (8CI), Gold, (1-thio-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato-S)(triethylphosphine)-, [1-(Thio-κS)-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato](triethylphosphine)gold, β-D-Glucopyranose, 1-thio-, 2,3,4,6-tetraacetate, gold complex, Aktil, Auranofin, Crisinor, Crisofin, NSC 321521, Ridaura, Ridauran, SKF 39162, SKF 39162D, [(Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thio](triethylphosphine)gold
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O9S.C6H15P.Au/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18;1-4-7(5-2)6-3;/h10-14,24H,5H2,1-4H3;4-6H2,1-3H3;/q;;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14+;;/m1../s1
SMILES CCP(=[Au]S[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)(CC)CC
IUPAC-Name [(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]sulfanyl-(triethyl-λ ^{5}-Phosphanyliden)Gold
Molekulargewicht (g/mol) 678.48
Formelmasse 678.1327
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.