Learn More
Aureusimin B, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aureusimine B |
| CAS | 170713-71-0 |
| Summenformel | C14H16N2O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)-6-(phenylmethyl)-2(1H)-pyrazinone, Phevalin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N2O/c1-10(2)13-14(17)16-12(9-15-13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)C1=NC=C(Cc2ccccc2)NC1=O |
| IUPAC-Name | 6-Benzyl-3-Propan-2-yl-1H-pyrazin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.29 |
| Formelmasse | 228.1263 |