Learn More
Human AURKA (Aurora A), His Tag Recombinant Protein
Human AURKA (Aurora A), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573467
  • 608.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
AURKA (Aurora A) is a serine⁄threonine kinase that regulates mitosis by association in vivo with centrosomes. Overexpression of AURKA is observed in many types of cancer.
Spezifikation
Spezifikation
NP_940839
6790, 6795
10μg
Aurora Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton™ X-100, 4 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: Other
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
aurora kinase A
Kinases & Inhibitors
Liquid
Oncology, Signal Transduction
Kinase Assay
49.9 kDa
AURKA (Aurora A), STK6
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
AURKA
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases