Learn More
AURKC (Aurora C), rekombinantes, humanes Protein
AURKC (Aurora C) Protein
Marke:  Invitrogen PV3856
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553587
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
AURKC (Aurora C) ist ein chromosomales Passagierprotein, das Komplexe mit AURKB (Aurora B) und inneren Zentromer-Proteinen bildet, und eine Rolle bei der Organisation von Mikrotubuli im Verhältnis zur Funktion von Zentrosom⁄Spindel während der Mitose spielt. Wird in mehreren Krebszelllinien überexprimiert, was auf eine Beteiligung an onkogener Signaltransduktion hindeutet.
Spezifikation
Spezifikation
AAH75064
Kinase und Inhibitoren
Kinase-Assay
Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
61.7 kDa
80 % nach SDS-PAGE
–80 °C
Je 1
AURKC (Aurora C), rekombinantes, humanes Protein
Aurora
33 nmol Phosphat werden pro Minute pro mg des Gesamtproteins bei 30 °C auf das Kemptid-Peptidsubstrat (LRRASLG) transferiert. Die Aktivität wird bei einer endgültigen Proteinkonzentration von 8.3 μg/ml bestimmt
GST-Tag
Baculovirus
Serin/Threonin-Kinase
0.23 mg/ml
10488, 6795
AURKC (Aurora C), rekombinantes, humanes Protein
10 μ g
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
AURKC (Aurora C), Aurora A, STK13
AURKC (Aurora C) wurde in Enzym-Verdünnungspuffer vorverdünnt und in 25 mM Tris (pH-Wert 7.5), 10 mM MgCl2 ,0.5 mM EGTA, 0.5 mM Na3VO4, 5 mM β-Glycerophosphat, 2.5 mM DTT, 0.01 % Triton™ X-100, 200 μM ATP, 200 μg/ml Kemptide-Peptidsubstrat (LRRASLG) und einer Spur [32 P]-γ-ATP für 10 Minuten in 30 °C getestet
AURKC (Aurora C), rekombinantes, humanes Protein