Beschreibung
- Erkennt Human beta-NGF
- NGF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie, die die Zellproliferation und Differenzierung und Regulierung neuronaler Stammzellen reguliert
- Beta-NGF stimuliert das Wachstum von sympathischen und einigen sensorischen Neuronen
Prozess:
- Antikörper spezifisch für beta-NGF, der auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet ist
- beta-NGF-Protein in Proben, die von beschichtetem Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, der speziell für beta-NGF bestimmt ist, um das aufgenommene beta-NGF-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC032517 |
| Assay-Bereich | 3,9 bis 250 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,1 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Beschreibung | Tests: 1 x 96-Well-Platte |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human GM-CSF ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine