Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Verschraubung mit Kompressionsverschraubung
Artikelnummer. 11846294
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 4 mm Außendurchmesser.
Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser.
Form:
Gerade
Rechtwinklig
T-Form
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Form unitSize
11846294 Schlauch mit 4 mm Außendurchmesser. Gerade 1 Stück
11896254 Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser Rechtwinklig -
11745698 Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser Rechtwinklig 1 Stück
11715708 Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser Gerade 1 Stück
11702029 Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser Gerade 1 Stück
11725718 Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser Gerade 1 Stück
11896264 Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser T-Form 1 Stück
11745788 Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser T-Form 1 Stück
11730379 Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser. Gerade 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11846294 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3132161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und können höheren Drücken stand halten als Stecknippelanschlüsse.
  • Erhältlich in geraden, "T"- und Ellenbogenformen für unübertroffene Vielseitigkeit
  • Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
  • Hervorragend geeignet für Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Zur Verwendung mit Schlauch mit 4 mm Außendurchmesser.
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Form Gerade
Produkttyp Klemmverschraubung