Learn More
Cole-Parmer™ COUPLING M 3/8' ID HOSE BARB
Artikelnummer. 11818621
Change view
Click to view available options
Material:
Polysulfon
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
11818621 Polysulfon 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11818621 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3130740
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ gerade Anschlussstücke (Schnellkupplung x Stecknippel-Kupplungseinsatz, aus Polysulfon) sind das Einsatzstück einer Schnellkupplung aus Polysulfon für hohen Durchfluss und bieten schnelle und sichere Schlauchverbindungen.
  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen).
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken—Die Fittinghälften rasten sofort ein.
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken.
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind.
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polysulfon
Zur Verwendung mit Schnellkupplungsgehäuse, 0.375-NPT(M)-Gewinde, 3/8 in.-ID-Schläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
Gewindegröße 0.375 in. NPT
Maximaler Druck 125 psi
Vakuumstärke Max: 698 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 137 °C
Produkttyp Schnellkupplungen, gerade Schlauchanschlussstutzen, PES, 3/8 in.