missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Schlauchadapter aus PVDF, männlich, Winkelanschlussstück, Klemmverschraubung

Artikelnummer. 11714759
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Anschlussgröße:
3/32 in.-Öffnung, 11/16 x 27/32 in.
Schlauch mit 1/4 Zoll Öffnung; 1 x 1-1/4 Zoll
Schlauch mit 9/32 Zoll Öffnung; 1 x 1-11/32 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Anschlussgröße unitSize
11714759 Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M) Schlauch mit 9/32 Zoll Öffnung; 1 x 1-11/32 Zoll 1 Stück
11704759 Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M) Schlauch mit 1/4 Zoll Öffnung; 1 x 1-1/4 Zoll 1 Stück
11794749 Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M) 3/32 in.-Öffnung, 11/16 x 27/32 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11714759 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0638682

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese NPT-Gewindeadapter mit Überwurfmutter mit Außengewinde und Verdichtung bieten eine dauerhaftere Installation beim Zusammenbau von Flüssigkeitspfaden im Labor.

  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche
  • Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Kann ohne Werkzeuge montiert werden
  • Temperaturbereich von −62 ° bis +110 °C

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -62 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Anschlussgröße Schlauch mit 9/32 Zoll Öffnung; 1 x 1-11/32 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 0.25 Zoll NPT(M)
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Klemmverschraubung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.