Learn More
Buerkle™ Transparente Polyethylenschläuche
Artikelnummer. 10455951 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
Packungsgröße:
10 Meter
100 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10455951 4 mm 10 m 10 Meter
10389614 10 mm 100 m 100 Meter
11852303 6 mm 10 m 10 Meter
10423303 10 mm 10 m 10 Meter
10004622 12 mm 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 10455951 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88050406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Der transparente Polyethylen-Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
    _X000D_
  • Hergestellt aus PE
  • _X000D_
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • _X000D_
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • _X000D_
  • Transparent
  • _X000D_
  • Härte Shore A 80 ± 3
  • _X000D_
  • Temperatur -40 °C bis +95 °C.
  • _X000D_
  • Geeignet für Lebensmittel
  • _X000D_
  • Hergestellt aus PE
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • Transparent
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Resistenzeigenschaften Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig, Stoßfest
Farbe Durchsichtig
Härte 80 (Shore A, ±3)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 95 °C
Produkttyp PE-Schläuche