Learn More
AHLSTROM AutoCollect mit Barcode, RUO
Artikelnummer. 31703052
Change view
Click to view available options
Enthält:
4 Plätze
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
31703052 4 Plätze 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703052 Lieferant AHLSTROM Lieferanten-Nr. 8.460.0006.BN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mikroprobenahme von Bioproben leicht gemacht. BioSample, Autocollect und 5-Kreis-Karten sind für die Probenahme, den Transport und die Lagerung biologischer Proben bei Umgebungsbedingungen im Mikrovolumenbereich konzipiert.
Diese Karten bestehen aus weißen und reinen saugfähigen Fasern und enthalten keine Nassfestigkeitszusätze oder Chemikalien.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören:
  • HIV-Viruslasttest
  • Screening auf Infektionskrankheiten (einschließlich Hepatitis B, C und Syphilis)
  • Proteinbasierte Analyse
  • Genomik
  • Humanidentifizierung
  • Forensik
  • Neugeborenen-Screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Karten für Probenentnahme und Transport
Closure Included Nein
Graduated Nein
Material Reine Absorptionsfasern
Form Rechtwinklig
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 70 μL/Probenbereich
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Enthält 4 Plätze