Learn More
Thermo Scientific™ Automatischer Thermocycler-Adapteranschluss
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Direktanschlussadapter für automatischen Thermocycler (ATC)
Für Kunden, die ihren PCR-Workflow automatisieren möchten, Applied Biosystems™ Der automatische Thermocycler bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von ihm erwarten. Applied Biosystems™ Instrumente. Unseren neuen automatischen Thermocycler gibt es jetzt in einem kleinen, leicht integrierbaren und kompatiblen Format für freihändige Ergebnisse mit weniger Fehlern.
Optimieren Sie Ihren PCR-Prozess für mehr Effizienz
- Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Automatisierte Plattenejektoren sorgen für eine konsistente Plattenpositionierung für 96-Well Mikrotiterplatten mit Halbrand oder mit vollem Rand
Integrieren Sie Ihr automatisiertes System vollständig in unsere einfach zu installierende Software
- Integrationskompatible SiLA Rapid-Integration-Codiersprache ermöglicht maximale Flexibilität bei der Integration auf Ihrer automatisierten Plattform
- Mit der Direktsoftware können Sie den automatisierten Thermocycler vor der Installation des Roboters ausführen
Garantie
27 Monate Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0,0 bis 105,0 °C |
| Inhalt und Lagerung | Direktanschlussadapter für automatischen Thermocycler (ATC) |
| Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
| Abmessungen | 17,9 x 31,7 x 13,3 cm (Blockmodul) |
| Gewährleistung | 27 Monate Gewährleistung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Applied Biosystems Automated Thermal Cyclers |
| Beschreibung | Beschreibung: Verkabelungsoption – 10 CMPlate Format – Konnektivität mit 96-wellData – Abmessungen LANBlock-Modul – 17.9 x 31.7 x 13.3 cm; Abmessungen Kontrollmodul – 25.7 x 33.1 x 7.0 cm; Beinhaltet – 3-Meter-Verbindungskabel für automatischen Thermocycl |
| Volumen (metrisch) | 10-100 μL |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren einzusetzen.