Learn More
Buerkle™ Automatische Titrationsbürette aus Borosilikatglas, Kategorie B, mit Vorratsflasche
Artikelnummer. 10686331
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
15 ml
25 mL
50 ml
Höhe (metrisch):
52 cm
56 cm
61 cm
65 cm
92 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10686331 25 mL 65 cm 1 Stück
10503461 5 mL 61 cm 1 Stück
10208230 10 ml 56 cm 1 Stück
10701961 15 ml 52 cm 1 Stück
10513461 50 ml 92 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Achtung! Bitte konsultieren Sie die Liste der chemischen Beständigkeit, bevor Sie die für Ihre Anwendung geeigneten Produkte auswählen.
Artikelnummer. 10686331 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96951025
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Bitte konsultieren Sie die Liste der chemischen Beständigkeit, bevor Sie die für Ihre Anwendung geeigneten Produkte auswählen.
Zur Verwendung in Laboren, der Galvanotechnik und der Wasseraufbereitung. Die Büretten zeichnen sich durch präzise Dosierung mittels Druckknopf, exakte Feintitration mit der Mikroschraube und präzisen Ausstoßstrahl aus.
  • Graduierung gemäß Kategorie B (Toleranzen gemäß DIN EN ISO 385)
  • Auf Ex justiert
  • Bürette aus 3.3 Borosilikatglas
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Blaue Ringteilung
  • Links- oder rechtshändig bedienbar
  • Stabiler Standfuß
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Teile in Kontakt mit dem Medium: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.075 mL
Kapazität (metrisch) 25 mL
Länge (metrisch) 65 cm
Material Borosilikatglas
Graduierungen Blauer Ring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Galvanikindustrie, Feldanalysen, Wasseraufbereitungsanlagen
Höhe (metrisch) 65 cm
Enthält Robustes Stativ, Mikroschraube, präzise Ablaufdüse
Umfang Blau
Material des Sperrhahns Borosilikatglas, Polyethylen, Polypropylen, Gummi
Typ Automatische Titrationsbürette
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 385