Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marke:  SGE™ 001822
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10759823
  • 445.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Beständigkeit gegen Lösungsmittel
  • Große Temperaturbereiche
  • Glattere Betriebsabläufe
  • Nach Volumen farbcodierte Spritzen
  • Nadeln mit unterschiedlichen Gauge-Werten und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht gasdicht
0.63/0.47 mm
42 mm
5F-AG-0.63/0.47C 6/Packung
42 mm
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
23 bis 26 ga
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
5 μl
Konus
Befestigt