Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 25 μl
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 003668
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 12927556
  • 125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Beständigkeit gegen Lösungsmittel
  • Große Temperaturbereiche
  • Glattere Betriebsabläufe
  • Nach Volumen farbcodierte Spritzen
  • Nadeln mit unterschiedlichen Gauge-Werten und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Gasdicht
0.63/0.47 mm
42 mm
25F-AG-GT-0.63/0.47C
Konus
Befestigt
23 bis 26 ga
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
25 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS