missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Vogel-Influenzavirus-HA Typ4, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0412
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Vogel-Influenzavirus-Hämagglutinin4 synthetisches Peptid, PEP-0412, von Invitrogen.
Dieses Peptid entspricht 10 Aminosäuren in der Nähe des Zentrums von Vogel-Influenzavirus-Hämagglutinin 4Zur Verwendung als Blockierungspeptid in ELISA-Assays das Peptid mit dem gleichen Volumen an Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
Virus | |
Vogel-Influenzavirus-HA Typ 4 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |