Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Avidin HRP
Wird häufig als zweiter Schritt zum Nachweis biotinylierter Antikörper verwendet. Avidin ist ein Glykoprotein aus Hühnereiweiß, das Biotin mit hoher Affinität bindet. Biotin ist ein Tag, das häufig zur Kennzeichnung von Antikörpern und anderen Sonden für Immunnachweismethoden verwendet wird.
86.25 € - 262.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15558306
|
Invitrogen™
18-4200-93 |
100 μl |
86.25 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15548306
|
Invitrogen™
18-4200-89 |
5 x 100 μl |
262.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Empfohlen für die Verwendung in immunhistochemischen Anwendungen
- Natriumazid ist ein Inhibitor der enzymatischen Aktivität der Meerrettich-Peroxidase und sollte nicht mit diesem Produkt verwendet werden
- 0.5 mg/ml
Nur für Forschungszwecke