Learn More
Carbolite™ AX Trockenofen
Beschreibung
- 250 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 30 oder 60 l
- Ausgestattet mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38
- Lüfterkonvektion für schnelle Erwärmung und ausgezeichnete Homogenität
- Chemikalienbeständige Edelstahlverkleidung
- Zwei verstellbare, vernickelte Drahteinlegeböden
- Tür mit Hebelverriegelung und luftdichter Silikondichtung
- Entspricht der Sicherheitsnorm BS EN 61010-2-010:2003
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Digitaler Prozess-Timer zum Ausschalten des Ofens
- Zusätzliche Einlegeböden und Laufschienen
- Tür abschließbar
- Niederspannungs-Optionen für die Verwendung unter 220 V
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Kapazität (metrisch) | 66 L |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur +30 bis 250 °C |
| Typ | Trockenofen |
| Display | Digital |
| Isolierung | Isolierung mit geringer thermischer Masse |
| Material | Edelstahl |
| Max. Einschublast | 10 kg/Regal |
| Modell | Gehäuse AX60 |
| Anzahl Einschübe | 2 (montiert), 6 (möglich) |
| Mehr anzeigen |