missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axin-1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18500537 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18500537 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18500537 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318242AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Axin-1 Polyclonal antibody specifically detects Axin-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Axin-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias axin 1, axin-1, AXINaxis inhibitor 1, Axis inhibition protein 1, fused, mouse, homolog of, hAxin, MGC52315
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide of Human Axin-1 (200-300 aa), conjugated to Keyhole Limpet Haemocyanin (KLH).
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8312
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.