Learn More
Carl Zeiss™ Axiovert A1 Inversionsmikroskope
Artikelnummer. 12818065
Click to view available options
Beleuchtungsart:
Halogen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12818065
Marke: Carl Zeiss™ 4912370002000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kompaktes Inversmikroskop mit allen Standardoptionen für Kontrastverfahren. Carl Zeiss™ Axio Vert.A1 Inversmikroskop mit ergonomischem Design aller Bedienelemente.
  • Vielseitig: Alle gängigen Kontrastverfahren einschließlich DIC
  • Durchlicht-Hellfeld-HAL
  • Phasenkontrast (Ph1)
  • Geeignet für eine Vielzahl von biomedizinischen und Materialanwendungen
Spezifikation
Enthält Staubschutzsatz
Kondensatortyp LD-Kondensator 0.4 für Schieber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine Vielzahl von Anwendungen, die von Kontrastverfahren profitieren.
Eyepiece PL 10x/23 Br. FOC.
Beleuchtungsart Halogen
Produkttyp Inversmikroskop