Learn More
Carl Zeiss™ Axio Vert.A1 FL-LED Inversmikroskop
Artikelnummer. 12838065
Click to view available options
:
Zur Verwendung mit Durchlichtlicht-LED-Hellfeld, Phasenkontrast Ph1 und Epifluoreszenz-LED mit intermediärem Fototubus
Artikelnummer. 12838065
Marke: Carl Zeiss™ 4912370014000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kompaktes inverses Mikroskop, ideal für Routineuntersuchungen.Dieses System ist für Durchlicht-Hellfeld, Phasenkontrast und Epi-Fluoreszenz (470 nm) konfiguriert.Das System verfügt über ein Zwischentubus, der das Hinzufügen einer Kamera ermöglicht.
  • Das Axio Vert.A1 ist ein inverses Mikroskop, das sich ideal für fortgeschrittene Routineuntersuchungen eignet und das einzige System seiner Klasse, das eine so große Auswahl an Funktionen bietet, wobei es dennoch kompakt genug ist, um direkt neben Ihrem Inkubator aufgestellt zu werden.Das System bietet die ultimative Flexibilität und alle gängigen Kontrastverfahren, einschließlich Hellfeld, Phasenkontrast, PlasDIC, iHMC, DIC und Epi-Fluoreszenz, sind verfügbar.
  • Das System wurde auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt.Ob Sie sitzen oder stehen, verwenden Sie einfach Zwischenstücke, um bequem in aufrechter Position zu arbeiten.Mit dem Ergotubus können Sie die Okulare so weit neigen, wie Sie es brauchen.Sie können Ihre Proben jederzeit einfach untersuchen.Dank der ergonomischen Gestaltung aller Bedienteile werden Ihre Routineaufgaben und Arbeitsabläufe einfacher.
  • Das Axio Vert.A1 bietet entweder Halaogen- oder LED-Beleuchtung für die Durchlicht-Mikroskopie.Es gibt auch zwei Optionen für die Epi-Fluoreszenz-Mikroskopie – entweder das Axio Vert.A1 FL-LED mit eingebauten LEDs oder das Axio Vert.A1 Fl mit der Möglichkeit, eine externe Lichtquelle für die Fluoreszenz zu verwenden, um mehr Flexibilität zu bieten.
  • Das für das Axio Vert.A1 erhältliche Zubehör ist umfangreich und umfasst mehrere Binokulartuben, Dokumentationsanschlüsse und Aufsätze für den Unendlichkeitsraum.Es gibt eine Reihe von Optionen für Tische mit Einsätzen für eine Reihe von Proben.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Durchlicht-LED-Hellfeld, Phasenkontrast Ph1 und Epifluoreszenz-LED mit intermediären Fototubus