Learn More
Axl Monoclonal Antibody (DS7HAXL), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
162.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen Axl
Klon DS7HAXL
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15923404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
62-1087-42
100 Tests
364.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15913404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
62-1087-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This DS7HAXL monoclonal antibody recognizes human Axl, a member of the TAM family of tyrosine kinase receptors that also includes MerTK and Tyro3. This DS7HAXL antibody will work in flow cytometry on both native and paraformaldehyde-fixed cells. It has also been shown to stain formalin-fixed, paraffin-embedded tissues for IHC analysis. Applications Reported: This DS7HAXL antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This DS7HAXL antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.06 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser
Axl Monoclonal antibody specifically detects Axl in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Axl
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P30530
AXL
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
AXL
DS7HAXL
Flow Cytometry
Super Bright 436
Mouse
Human
558
IgG1 κ