Learn More
Axygen™ X50 1,1ML SQ 96 DEEPWELL PLATE
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Marke:  Axygen™ P-1ML-SQ-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.70000kg
Artikelnummer. 12537907
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 0.6 mL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • Spezifikation
    Spezifikation
    ANSI, SLAS 1-2004
    Without Lid
    Autoclavable
    Deep-Well Square Plate
    1.4 mL
    Non-sterile
    Sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage
    5/Pk.
    Standard
    8 x 12
    Clear
    Polypropylene
    96
    Square
    50/Cs.
    10/Cs.