Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Axygen Universalspitzen sind für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet und mit den beliebtesten Pipettenmarken kompatibel. Diese Polypropylenspitzen sind nicht-pyrogen und als frei von RNase-/DNase zertifiziert.
Marke: Axygen™ TXL-10-L-R-S
73.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19700kg
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
0.5 bis 10 μl | |
Steril | |
RNase-, DNase-frei Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination) |
|
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Maxymum Recovery, extralang, Extra lang, Mikrovolumen | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |