Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumenspitzen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in Maxymum Recovery, abgeschrägt, nicht steril, steril, ungefiltert und mit anderen Funktionen für spezialisierte Anwendungen erhältlich.
Marke:  Axygen™ T-300-L-STK-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.60000kg
Artikelnummer. 12551298
  • 312.00 € / 4800 Stück
Verfügbar ab: 16-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 10 μl
Steril
RNase-, DNase-frei
Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination)
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Geringe Retention, Mikrovolumen
Polypropylen
Gefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Gestell
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2