Beschreibung
Axygen™ Universalspitzen sind so konzipiert, dass sie auf eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten passen und mit den meisten gängigen Pipettenmarken kompatibel sind. Diese Polypropylenspitzen sind pyrogenfrei und RNase-/DNase-frei. Sie sind erhältlich in Maxymum Recovery , abgeschrägt, unsteril, steril, ungefiltert und andere Merkmale für spezielle Anwendungen. Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
(Dies ist der vorgeschlagene Ersatz für T-1005-WB-CL)
- Diese Polypropylenspitzen sind pyrogenfrei und RNase-/DNase-frei.
- Nicht-pyrogenisch
- Breite Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Genomisch/mit weiter Öffnung, Universal |
| Verpackung | 100 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
| Mehr anzeigen |