Learn More
Axygen™ 15ul Filtered Fine Point Tip for V-11, Clear - Sterile VE=19200 St.
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke:  Axygen™ VTF-384-15UL-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.90000kg
Artikelnummer. 10290690
  • 5785.00 € / 19200 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Mit aerosolbeständigen Filtern
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Steril
Bestellinformation
10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
15 μl
Steril
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Round
50 Gestelle/Karton
Polyethylen
Gefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Gestell
SBS-Gestell
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST