Learn More
Axygen™ 200ul Racked Flat 0,37mm OD Gel Tip, Sterile VE=400 St.
Entwickelt für das Entfernen von Banden aus Agarose-Gelen
Marke:  Axygen™ TGL-200FT-37-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Artikelnummer. 10505540
  • 294.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Axygen™ Gel-Ladespitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipettierer entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettierermarken kompatibel.Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.Erhältlich in flacher und runder Ausführung mit unterschiedlichen Außendurchmessern für unterschiedliche Gelstärken.
  • Entwickelt für das Entfernen von Banden aus Agarose-Gelen
  • Einhändige Bedienung
  • Druckknopf für Gelfreisetzung
  • Auswerferknopf für Spitzenabwurf
  • Kreuzkontamination vermeiden
  • Die Spitzen passen auf standardmäßige 1000 μl-Pipettierer
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
  • Nicht-pyrogenisch
  • OD-Wert:0,37mm
  • Steril
  • Spezifikation
    Spezifikation
    0,5 bis 200 μl
    Durchsichtig
    Gestell
    Universal-Pipettenspitzen
    Steril
    DNAse-/RNAse-frei
    Gel-Beladung